ω-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115835-100G 115835-500G 115835-5G
SIAL115835-100GEA 79 EUR
SIAL115835-100G SIAL115835-500G SIAL115835-5G
ω-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Bromacetophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Molekulargewicht: 199.05 g/mol
Siedepunkt: 253
Schmelzpunkt: 50
Dichte: 1.647 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000195
CAS-Nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN-Nummer: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01386