ω-Bromacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 33.4 EUR
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
ω-Bromacetophenon 98%
ω-Bromacetophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Molekulargewicht: 199.05 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…51 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000195
CAS-Nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN-Nummer: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01386
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %