(4-Bromphenyl)acetonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
154480250 154481000
ACRO154480250EA 35.9 EUR
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromphenyl)acetonitril 99%
(4-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Flammpunkt: 152 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS-Nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %