ω-Brom-4-chloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 536-38-9
Molecular Formula: C8H6BrClO
Formula Weight: 233.50
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 607603
Merck Reference: 14,2153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000625
Formel:
C₈H₆BrClO Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 94…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000625 CAS-Nummer: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,2153 |