α-Brom-3,4-dichlortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
SB01686DA SB01686EA SB01686.50
MAYBSB01686DAEA 0 EUR
MAYBSB01686DA MAYBSB01686EA MAYBSB01686.50
α-Brom-3,4-dichlortoluol
α-Brom-3,4-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Siedepunkt: 84…86 °C (0.3 mmHg)
MDL Number: MFCD00041363
CAS-Nummer: 18880-04-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II