α-Brom-3,4-dichlortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
BTB06044.1 BTB06044.10 BTB06044.50
MAYBBTB06044.1EA 0 EUR
MAYBBTB06044.1 MAYBBTB06044.10 MAYBBTB06044.50
α-Brom-3,4-dichlortoluol
α-Brom-3,4-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Siedepunkt: 84…86 °C (0.3 mmHg)
MDL Number: MFCD00041363
CAS-Nummer: 18880-04-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II