2-Bromtoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

B82006-100G B82006-25G
SIALB82006-100GEA 142 EUR
SIALB82006-100G SIALB82006-25G
2-Bromtoluol, Sigma-Aldrich®
2-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 181.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.4192 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000068
CAS-Nummer: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR