2,5-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dibromo-2-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
250988-25G
250988-5G
SIAL250988-25GEA
57
EUR
SIAL250988-25G
SIAL250988-5G
2,5-Dibromtoluol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromtoluol
Formel:
C₇H₆Br₂ Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 1.8127 g/cm³ (19 °C) |
MDL Number:
MFCD00000090 CAS-Nummer: 615-59-8 EINECS: 210-437-0 |