4-Ethylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
AC35932.1 AC35932.10
MAYBAC35932.1EA 0 EUR
MAYBAC35932.1 MAYBAC35932.10
4-Ethylphenylboronsäure 97%
4-Ethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00859377
CAS-Nummer: 63139-21-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %