Eugenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole

M-Clarity™ quality level = MQ300

W246700-1KG-K W246700-5KG-K
SIALW246700-1KG-KEA 121 EUR
SIALW246700-1KG-K SIALW246700-5KG-K
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–10 °C
Dichte: 1.0652 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008654
CAS-Nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR