Eugenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
119110050 119111000 119115000 119110025
ACRO119110050EA 37.2 EUR
ACRO119110050 ACRO119111000 ACRO119115000 ACRO119110025
Eugenol 99%
Eugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12…10 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008654
CAS-Nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 1.064 to 1.070