Thiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol

M-Clarity™ quality level = MQ200

240249-10G 240249-50G
SIAL240249-10GEA 45.4 EUR
SIAL240249-10G SIAL240249-50G
Thiophenol, Sigma-Aldrich®
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.0728 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004826
CAS-Nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN-Nummer: 2337
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09492

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR