Thioanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
T28002-100G
T28002-25G
T28002-500G
SIALT28002-100GEA
61.9
EUR
SIALT28002-100G
SIALT28002-25G
SIALT28002-500G
Thioanisol, Sigma-Aldrich®
Thioanisol
Formel:
C₇H₈S Molekulargewicht: 124.21 g/mol Siedepunkt: 188 Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008559 CAS-Nummer: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 III |