Diphenylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W366706-10KG-K W366706-1KG-K W366706-25KG-K
SIALW366706-10KG-KEA 401 EUR
SIALW366706-10KG-K SIALW366706-1KG-K SIALW366706-25KG-K
Diphenylether, Sigma-Aldrich®
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003034
CAS-Nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442