1,2,4-Trihydroxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
173401-1G 173401-5G
SIAL173401-1GEA 57.4 EUR
SIAL173401-1G SIAL173401-5G
1,2,4-Trihydroxybenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxybenzol
Formel: C₆H₆O₃
Molekulargewicht: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 362
Schmelzpunkt: 140
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002198
CAS-Nummer: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073