1,2,4-Trihydroxybenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43791.0005
8.43791.0025
8.43791.0005EA
124
EUR
8.43791.0005
8.43791.0025
1,2,4-Trihydroxybenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxybenzol
Formel:
C₆H₆O₃ Siedepunkt: 362 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 140 °C Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002198 CAS-Nummer: 533-73-3 EINECS: 208-575-1 Merck Index: 13,01073 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 137 - 140 °C |
Molar Mass | 126.11 g/mol |
Density | 1.45 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | C6H6O3 |