1,2,4-Trihydroxybenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
A13069.03 A13069.06 A13069.14
A13069.03EA 42.5 EUR
A13069.03 A13069.06 A13069.14
1,2,4-Trihydroxybenzol ≥97%
1,2,4-Trihydroxybenzol
Purity: 97% CAS No.: 533-73-3 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: ca 140° subl. Beilstein Reference: 2042863 Merck Reference: 14,1073 MDL No.: MFCD00002198
Formel: C₆H₆O₃
Molekulargewicht: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 362
Schmelzpunkt: ∼ 140 °C (Subl.)
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002198
CAS-Nummer: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073