Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3660-100G
H3660-5G
SIALH3660-100GEA
95.9
EUR
SIALH3660-100G
SIALH3660-5G
Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Hydrochinon
Formel:
C₆H₄(OH)₂ Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 172 °C Dichte: 1.332 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 165 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002339 CAS-Nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |