Resorcin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
398047-100G 398047-500G
SIAL398047-100GEA 70.3 EUR
SIAL398047-100G SIAL398047-500G
Resorcin, Sigma-Aldrich®
Resorcin
Formel: C₆H₆O₂
Molekulargewicht: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 281
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Dichte: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002269
CAS-Nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN-Nummer: 2876
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM