4-Hydroxythiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
L04429.06 L04429.14
L04429.06EA 77 EUR
L04429.06 L04429.14
4-Hydroxythiophenol ≥97%
4-Hydroxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 637-89-8 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2039306 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004850
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 256 °C
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Dichte: 1.255
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004850
CAS-Nummer: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
ADR: 8,III