4-Hydroxythiophenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
370630050 370630250
ACRO370630050EA 71.5 EUR
ACRO370630050 ACRO370630250
4-Hydroxythiophenol 99%
4-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 149…150 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Flammpunkt: 110 °C
MDL Number: MFCD00004850
CAS-Nummer: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
UN-Nummer: 2923
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %