Phthalsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00592.5000 8.00592.9050
8.00592.5000EA 122 EUR
8.00592.5000 8.00592.9050
Phthalsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 151 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN-Nummer: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 6 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 131 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.5 %(V)
Density 1.527 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material