1,4-Dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
D131350-100G D131350-1KG D131350-500G
SIALD131350-100GEA 26.9 EUR
SIALD131350-100G SIALD131350-1KG SIALD131350-500G
1,4-Dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 212.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 0.874 g/cm³ (24.9 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008401
CAS-Nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9