4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
109525-25G
109525-5G
SIAL109525-25GEA
270
EUR
SIAL109525-25G
SIAL109525-5G
4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxythiophenol
Formel:
C₇H₈OS Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42 °C Dichte: 1.1397 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004849 CAS-Nummer: 696-63-9 EINECS: 211-799-2 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...