4-Methoxythiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
TL00258.1 TL00258.10 TL00258.50
MAYBTL00258.1EA 0 EUR
MAYBTL00258.1 MAYBTL00258.10 MAYBTL00258.50
4-Methoxythiophenol
4-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1.1397 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004849
CAS-Nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III