4-Methoxythiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
A16009.06 A16009.14
A16009.06EA 58.1 EUR
A16009.06 A16009.14
4-Methoxythiophenol ≥97%
4-Methoxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 696-63-9 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5831 Odour: Unpleasant Boiling Point: 100-103°/13mm Beilstein Reference: 1446910 MDL No.: MFCD00004849
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 100…103 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1.140
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004849
CAS-Nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III