2-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W415901-100G W415901-1KG W415901-25G W415901-500G W415901-SAMPLE
SIALW415901-100GEA 247 EUR
SIALW415901-100G SIALW415901-1KG SIALW415901-25G SIALW415901-500G SIALW415901-SAMPLE
2-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.14 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00004834
CAS-Nummer: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,