2-Methoxythiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
L09689.06 L09689.14
L09689.06EA 49.7 EUR
L09689.06 L09689.14
2-Methoxythiophenol ≥97%
2-Methoxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 7217-59-6 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5918 Odour: Unpleasant Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 2042178 MDL No.: MFCD00004834
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 225…228 °C
Dichte: 1.152
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004834
CAS-Nummer: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,