Phenoxyethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07291.1000
8.07291.2500
8.07291.9025
8.07291.9230
8.07291.0250
8.07291.1000EA
65
EUR
8.07291.1000
8.07291.2500
8.07291.9025
8.07291.9230
8.07291.0250
Phenoxyethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenoxyethanol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1.1094 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002857 CAS-Nummer: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 24 g/l (20 °C) |
Melting Point | 13 °C |
Molar Mass | 138.16 g/mol |
Boiling Point | 244 - 250 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.534 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 9.0 %(V) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (10 g/l, H2O, 23 °C) |
Ignition Point | 535 °C DIN 51794 |