Phenoxyethanol ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 66.8 EUR
A10786.0B A10786.0I A10786.30
Phenoxyethanol ≥94%
Phenoxyethanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 11…14 °C
Dichte: 1.102
Flammpunkt: 121 °C (249 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002857
CAS-Nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM