Phenoxyethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
130240010
130242500
130240025
130240051
130240250
ACRO130240010EA
65.3
EUR
ACRO130240010
ACRO130242500
ACRO130240025
ACRO130240051
ACRO130240250
Phenoxyethanol 99%
Phenoxyethanol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Siedepunkt: 237 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 11…13 °C Dichte: 1.1 g/cm³ Flammpunkt: 130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002857 CAS-Nummer: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
pH | 9.5 to 11.0 (5% at 25°C) |
Titration with HClO4 | ≥99 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |