Anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W209708-10KG-K
W209708-1KG-K
W209708-SAMPLE
SIALW209708-10KG-KEA
421
EUR
SIALW209708-10KG-K
SIALW209708-1KG-K
SIALW209708-SAMPLE
Anisol, Sigma-Aldrich®
Anisol
Formel:
C₇H₈O Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 0.9961 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 44 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS-Nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN-Nummer: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 13,00672 |