Diphenylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

242586-100G 242586-500G 242586-5G
SIAL242586-100GEA 76.5 EUR
SIAL242586-100G SIAL242586-500G SIAL242586-5G
Diphenylamin, Sigma-Aldrich®
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Molekulargewicht: 169.23 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Dichte: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR