Diphenylamin 99+%, reinst Indikator-Qualität, Redoxindikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
221921000 221925000
ACRO221921000EA 76 EUR
ACRO221921000 ACRO221925000
Diphenylamin 99+%, reinst Indikator-Qualität, Redoxindikator
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Molekulargewicht: 169.23 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Flammpunkt: 152 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test