o-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
M-Clarity™ quality level = MQ200
P23938-500G
P23938-5G
P23938-100G
SIALP23938-500GEA
64.9
EUR
SIALP23938-500G
SIALP23938-5G
SIALP23938-100G
o-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 103 °C Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007721 CAS-Nummer: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN-Nummer: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07438 |