o-Phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
130550010
130552500
130550050
ACRO130550010EA
200
EUR
ACRO130550010
ACRO130552500
ACRO130550050
o-Phenylendiamin 98%
o-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Siedepunkt: 256…258 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 100…103 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007721 CAS-Nummer: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN-Nummer: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07438 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Tan to brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 104 °C |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |