Sulfanilamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzenesulphonamide
132851000 132855000 132850025
ACRO132851000EA 62.1 EUR
ACRO132851000 ACRO132855000 ACRO132850025
Sulfanilamid 98%
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %