4-Aminophenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Aminophenol, UrsolP Rodinal 4-Amino-1-hydroxybenzene p-Hyddroxyaniline 4-Aminophenol 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxyaniline
104270010
104270050
104272500
104270051
ACRO104270010EA
101
EUR
ACRO104270010
ACRO104270050
ACRO104272500
ACRO104270051
4-Aminophenol 97%
4-Aminophenol
Formel:
H₂NC₆H₄OH Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 187…191 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 189 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007869 CAS-Nummer: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN-Nummer: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00461 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to beige to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |