2-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
A71301-100G
A71301-500G
A71301-5G
SIALA71301-100GEA
35.6
EUR
SIALA71301-100G
SIALA71301-500G
SIALA71301-5G
2-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenol
Formel:
C₆H₇NO Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >175 °C |
MDL Number:
MFCD00007690 CAS-Nummer: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN-Nummer: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00460 |