m-Anisidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
A10815.0BEA
331
EUR
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
m-Anisidin ≥98%
m-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO Siedepunkt: 250…251 °C Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1,101 Flammpunkt: 126 °C (258 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007783 CAS-Nummer: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN-Nummer: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,667 |