o-Anisidin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 98.2 EUR
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidin 99+%
o-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3…6 °C
Dichte: 1,092 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007688
CAS-Nummer: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN-Nummer: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %