2-Amino-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
A70402-25G A70402-5G
SIALA70402-25GEA 65.2 EUR
SIALA70402-25G SIALA70402-5G
2-Amino-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Dichte: 1.66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007695
CAS-Nummer: 99-57-0
EINECS: 202-767-9