2-Amino-5-nitrophenol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-nitroaniline
B20870.14
B20870.22
B20870.14EA
36.8
EUR
B20870.14
B20870.22
2-Amino-5-nitrophenol 96%
2-Amino-5-nitrophenol
Purity: 96%
CAS No.: 121-88-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 972974
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (dec.) Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007692 CAS-Nummer: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |