2-Amino-5-nitrophenol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 202 EUR
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophenol 95%
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 198…202 °C (dec.)
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %