1,4-Phenylendiisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Diisothiocyanatobenzene, p-Diisothiocyanatobenzene, Phenyl 1,4-diisothiocyanate, Bitoscanate, p-Phenylene diisothiocyanate, PDITC
M-Clarity™ quality level = MQ200
258555-1G
258555-5G
SIAL258555-1GEA
58.3
EUR
SIAL258555-1G
SIAL258555-5G
1,4-Phenylendiisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Formel:
C₈H₄N₂S₂ Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004811 CAS-Nummer: 4044-65-9 EINECS: 223-741-3 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,01304 |