1,4-Phenylendiisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,4-Diisothiocyanatobenzene, p-Diisothiocyanatobenzene, Phenyl 1,4-diisothiocyanate, Bitoscanate, p-Phenylene diisothiocyanate, PDITC
SB01927.1 SB01927.10
MAYBSB01927.1EA 0 EUR
MAYBSB01927.1 MAYBSB01927.10
1,4-Phenylendiisothiocyanat
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂S₂
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004811
CAS-Nummer: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01304