1,4-Phenylendiisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diisothiocyanatobenzene, p-Diisothiocyanatobenzene, Phenyl 1,4-diisothiocyanate, Bitoscanate, p-Phenylene diisothiocyanate, PDITC
L09756.03 L09756.06 L09756.14
L09756.03EA 35.9 EUR
L09756.03 L09756.06 L09756.14
1,4-Phenylendiisothiocyanat ≥98%
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 4044-65-9 Molecular Formula: C8H4N2S2 Formula Weight: 192.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 2414340 Merck Reference: 14,1308 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004811
Formel: C₈H₄N₂S₂
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 128…133 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004811
CAS-Nummer: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1308