1,4-Phenylendiisothiocyanat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diisothiocyanatobenzene, p-Diisothiocyanatobenzene, Phenyl 1,4-diisothiocyanate, Bitoscanate, p-Phenylene diisothiocyanate, PDITC
417510050 417510250
ACRO417510050EA 111 EUR
ACRO417510050 ACRO417510250
1,4-Phenylendiisothiocyanat 99%
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂S₂
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004811
CAS-Nummer: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01304
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige to light grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %