4-Methoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
TL00326.1 TL00326EA TL00326.50
MAYBTL00326.1EA 0 EUR
MAYBTL00326.1 MAYBTL00326EA MAYBTL00326.50
4-Methoxyphenylisothiocyanat
4-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NOS
Siedepunkt: 279…281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011676
CAS-Nummer: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3