N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
Purity: 98+%
CAS No.: 100-22-1
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1564025
Merck Reference: 14,9228
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00008309
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Siedepunkt: 260 °C Schmelzpunkt: 48…52 °C Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008309 CAS-Nummer: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 UN-Nummer: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9228 |